Learn More
tert-Butylbromacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
tert-Butyl bromoacetate is used as an intermediate in the production of dyes, pharmaceuticals, agrochemicals and in organic compounds. It finds application as an alkylating agent. It plays an important role to prepare (2-oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-acetic acid tert-butyl ester and in collagenase inhibitors synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tert-Butyl-Bromoacetat wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und in organischen Verbindungen eingesetzt. Findet Anwendung als Alkylierungsmittel. Spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von (2-Oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-Essigsäure-tert-Butylester und bei der Synthese von Kollagenasehemmern.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Chloroform und Ethylacetat. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl bromoacetate |
Dichte | 1.33 |
Siedepunkt | 175°C |
Flammpunkt | 49°C (120°F) |
Geruch | Pungent |
Strukturformel | BrCH2CO2C(CH3)3 |
Brechungsindex | 1.445 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2924 |
Beilstein | 1753010 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10222734 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A14917.09,A14917.18,A14917.30 |
10224185 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A14917.09,A14917.18,A14917.30 |
J26P04 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14917.09,A14917.18,A14917.30 |
10146160 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14917.09,A14917.18,A14917.30 |
10135777 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14917.09,A14917.18,A14917.30 |