Learn More
tert-Butylbromid, 98+ %, stab. mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11444744
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
tert-Butylbromid, 98+ %, stab. mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444744
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11444744
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13727.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 507-19-7 | C4H9Br | 137.02 g/mol
tert-Butylbromid wird als Rohstoff in der synthetischen organischen Chemie eingesetzt. Es wird verwendet, um die massive Deadenylierung von Adenin-basierten Nukleosiden zu untersuchen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
tert-Butylbromid wird als Rohstoff in der synthetischen organischen Chemie eingesetzt.Es wird zur Untersuchung der massiven Deadenylierung von Adenin-basierten Nukleosiden verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar mit Wasser.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 507-19-7
Summenformel C4H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 137.02
MDL-Nummer MFCD00000125
InChI-Schlüssel RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane
PubChem CID 10485
IUPAC-Name 2-Brom-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl Bromide
Namenshinweis stabilized with potassium carbonate
Schmelzpunkt °C to 20°C
Dichte 1.210
Siedepunkt 74°C to 76°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Prozentgehaltsbereich 98%, stabilized with potassium carbonate
Brechungsindex 1.428
Menge 100 g
UN-Nummer UN2342
Beilstein 1730892
Merck Index 14,1555
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 137.02
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10253031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 ArtikelnummerA13727.14,A13727.36,A13727.0E,A13727.22
Chargennummer10250433 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 ArtikelnummerA13727.14,A13727.36,A13727.0E,A13727.22
Chargennummer10241240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2022 ArtikelnummerA13727.14,A13727.36,A13727.22
Chargennummer10203248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13727.14,A13727.36,A13727.22
Chargennummer10224220 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13727.14,A13727.36,A13727.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Bromo-2-methylpropane
Name des Produkts
tert-Butylbromid, 98+ %, stab. mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals >