Learn More
tert-Butylalkohol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Spezifikation
Spezifikation
pH | 7 |
Schmelzpunkt | 25°C |
Siedepunkt | 83°C |
Menge | 25 L |
Verpackung | Kunststoffbehälter |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 36mbar at 20°C |
Viskosität | 6.43 mPaS (25°C) |
Formelmasse | 74.12g/mol |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
tert-Butylalkohol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur