Learn More
Tert-Butylalkohol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
51.15 CHF - 193.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 75-65-0
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer 4464
InChI-Schlüssel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10181750
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
B/5251/08
500 mL
51.15 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10233900
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
B/5251/17
2.5 L
193.00 CHF
2.50 Liter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tert-Butylalkohol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical