Learn More
tert-Butyl-6-fluor-1H-pyrazol-[3,4-b]-pyridin-3-carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10045102
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
tert-Butyl-6-fluor-1H-pyrazol-[3,4-b]-pyridin-3-carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10045102
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10045102
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07504DA
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 155601-71-1
Summenformel C11H12FN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 237.234
MDL-Nummer MFCD06797502
InChI-Schlüssel INGAFDNQIOIZHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 3-tert-butoxycarbonyl-6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, tert-butyl 6-fluoro-2h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, t-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoropyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo-3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3.4-b pyridine-3-carboxylate
PubChem CID 7127829
IUPAC-Name tert-Butyl-6-fluor-2H-pyrazol[3,4-b]pyridin-3-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=C2C=CC(=NC2=NN1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 6-fluoro-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 237.23
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
tert-Butyl-6-fluor-1H-pyrazol-[3,4-b]-pyridin-3-carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™ >