Learn More
tert-Butanol, Puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (GC), Honeywell Riedel-de Haen™ Artikelnummer.: 16685753
tert-Butanol, Puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (GC), Honeywell Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 16685753
25 kg
Click to view available options
25 kg
Artikelnummer. 16685753
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 1946025KG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butanol
CAS 75-65-0
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
Dichte 0.79 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 81°C to 83°C (1013 hPa)
Menge 25 kg
Flammpunkt 15°C
Summenformel C4H10O
Strukturformel (CH3)3COH
Beilstein 906698
Synonym 2-Methyl-2-propanol; tert-Butyl alcohol; Trimethyl carbinol
InChI-Schlüssel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)O
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
Güte ACS
Name des Produkts
tert-Butanol, Puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (GC), Honeywell Riedel-de Haen™ >