Learn More
tert-Butanol, puriss. p. a ACS Reagenz, ≥99.7 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haen™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert.-Butanol |
Schmelzpunkt | 25 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.775 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 83 °C |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 0.08 |
Flammpunkt | 11 °C (51.8 °F) |
Zündpunkt | 896 °F |
Verpackung | Poly-Flasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-methylpropan-2-ol;tert-butyl alcohol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
tert-Butanol, puriss. p. a ACS Reagenz, ≥99.7 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haen™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur