Learn More
Tert-Butanol, 99.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10000730
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tert-Butanol, 99.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735808 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Kunststoffflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10000730
Marke: Thermo Scientific Acros 107710010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74.123 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 75-65-0
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00004464
InChI-Schlüssel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butanol
Schmelzpunkt 25.0°C to 25.5°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7800g/mL
Siedepunkt 83.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 11°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Brechungsindex 1.3860 to 1.3880
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Rückstand nach Verdampfung 0.1% max.
Relative Dichte 0.78
Strukturformel (CH3)3COH
Viskosität 3.35 mPa.s (30°C)
Beilstein 01, 379
Wasser 0.03% max. (K.F.)
Merck Index 15, 1544
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99.5%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2528770 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number107710100,107710010,107710025
ChargennummerA0472436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number107710100,107710010,107710025
Chargennummer2401974 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number107710100,107710010,107710025
Chargennummer2497683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number107710100,107710010,107710025
Chargennummer2230531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number107710100,107710010,107710025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tert-Butanol, 99.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >