Learn More
MP Biomedicals™ Terrific Bouillon II, dehydrierte Medien
Reichhaltiges Medium für das Wachstum von E. coli und zertifiziert für Plasmid- und andere Bakterienkulturen in flüssigem Medium
340.08 CHF - 1560.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-Certified™ für Molekularbiologie
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Format Kapseln
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11357699
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
113046031
1000 g
340.08 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11377699
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
113046041
5000 g
1560.00 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Proprietäre Rezeptur
  • 50 Kapseln pro Liter verwenden
Spezifikation
Spezifikation
FDA-Certified™ für Molekularbiologie
Kapseln
Mikrobiologische Medien
Für das Wachstum von Escherichia coli und zertifiziert für Plasmid und andere Bakterienkulturen in flüssigen Medien
15°bis 30 °C
Molekularbiologie
Hefeextrakt, Tryptone-Nährlösung, Natriumchlorid und Vitamine
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 4 Jahre
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Terrific Bouillon II, dehydrierte Medien