Learn More
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100
Entrance coiled vinyl scraper matting designed for heavy traffic applications. The construction allows dirt and moisture to flow through the matting so it is not retracked into the building. Grease and oil resistant.
535.00 CHF - 3855.00 CHF
Spezifikation
Material | Elastisches Vinyl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für stark frequentierte Bereiche |
Modell | Nomad™ Terra Schmutzkontrollmatten |
Dicke (metrisch) | 17 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17138710
|
3M™ Nomad™
7100116624 |
152 x 91,4 cm | Grau |
535.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17148710
|
3M™ Nomad™
7100116625 |
180 x 122 cm | Grau |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
17188730
|
3M™ Nomad™
7100116714 |
610 x 122 cm | Grau |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
17138730
|
3M™ Nomad™
7100116708 |
610 x 122 cm | Rot |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
17108720
|
3M™ Nomad™
7100116666 |
910 x 91,4 cm | Grau |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
17138720
|
3M™ Nomad™
7100116684 |
910 x 122 cm | Grau |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
17128720
|
3M™ Nomad™
7100116681 |
910 x 122 cm | Rot |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
17128710
|
3M™ Nomad™
7100116623 |
610 x 91,4 cm | Schwarz |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
17188710
|
3M™ Nomad™
7100116630 |
610 x 91,4 cm | Braun |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
17168710
|
3M™ Nomad™
7100116628 |
610 x 91,4 cm | Grau |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
17118720
|
3M™ Nomad™
7100116679 |
610 x 91,4 cm | Grün |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
17178710
|
3M™ Nomad™
7100116629 |
610 x 91,4 cm | Rot |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
17198710
|
3M™ Nomad™
7100116664 |
610 x 91,4 cm | Silber |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
17158710
|
3M™ Nomad™
7100116626 |
610 x 122 cm | Schwarz |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
17118730
|
3M™ Nomad™
7100116706 |
610 x 122 cm | Braun |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Unbacked scraper matting designed for high traffic applications
- High quality vinyl offers excellent crush resistance
- Unbacked, open construction of the mat allows water to drain and soil to pass through, out of sight
- Easily vacuum out trapped dirt
Spezifikation
Elastisches Vinyl | |
Für stark frequentierte Bereiche | |
Nomad™ Terra Schmutzkontrollmatten | |
17 mm |