Learn More
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100
Entrance coiled vinyl scraper matting designed for heavy traffic applications. The construction allows dirt and moisture to flow through the matting so it is not retracked into the building. Grease and oil resistant.
Marke: 3M™ Nomad™ 7100116623
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Abstreifmatten ohne Rückenbeschichtung für stark frequentierte Bereiche
- Hochwertiges Vinyl bietet ausgezeichnete Quetschfestigkeit
- Die offene Konstruktion der Matte ermöglicht das Ablaufen von Wasser und das Durchlassen von Erde, ohne dass diese sichtbar sind
- Festsitzender Schmutz lässt sich leicht absaugen
Spezifikation
610 x 91,4 cm | |
Nomad™ Terra Schmutzkontrollmatten | |
Schwarz | |
Elastisches Vinyl |
Für stark frequentierte Bereiche | |
17 mm | |
610 cm | |
91,4 cm |