Learn More
α-Terpineol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10175790
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
α-Terpineol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175790 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10175790
Marke: Thermo Scientific Acros 301610250
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 98-55-5
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00001557
InChI-Schlüssel WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC-Name 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Terpineol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 31.0°C to 34.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9370g/mL
Siedepunkt 214.0°C to 224.0°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4800 to 1.4830
Menge 25 g
Beilstein 06,II,66
Merck Index 15,9313
Relative Dichte 0.937
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents , diethyl ether,, ethanol, benzene, propylene glycol
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0468022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer301615000,301610250,301610025
ChargennummerA0465523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Artikelnummer301610250,301615000,301610025
ChargennummerA0456421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Artikelnummer301610250,301615000,301610025
ChargennummerA0463271 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2024 Artikelnummer301610250,301615000,301610025
ChargennummerA0461541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Artikelnummer301610250,301615000,301610025
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
α-Terpineol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >