missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tergitol(TM) 15-S-9 Artikelnummer.: 16358237
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons

Thermo Scientific Chemicals Tergitol(TM) 15-S-9

Artikelnummer. 16358237
1 L
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16358237

Marke: Thermo Scientific Chemicals 464250010

Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 68131-40-8 | [C2H4O]n C13H27O

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 68131-40-8
Summenformel [C2H4O]n C13H27O
MDL-Nummer MFCD00132411
SMILES CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-*

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tergitol* 15-S-9
Dichte 1.0100 g/mL
Menge 1 L
Flammpunkt 193°C
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466805 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number464250025,464252500,464250010,464250100
ChargennummerA0406829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog Number464250025,464252500,464250010,464250100
ChargennummerA0456800 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2023 Catalog Number464250025,464252500,464250010,464250100
ChargennummerA0406829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tergitol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tergitol

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tergitol(TM) 15-S-9 >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt