Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tergitol(TM) 15-S-40, 70 % Lösung in Wasser
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tergitol* 15-S-40 |
Dichte | 1.0720 g/mL |
Menge | 1 L |
Relative Dichte | 1.072 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: soluble. |
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tergitol(TM) 15-S-40, 70 % Lösung in Wasser >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur