Learn More
Terephthalsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11493950
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Terephthalsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493950
250 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
250 g
500 g
Artikelnummer. 11493950
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12527.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 100-21-0 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
Terephthalic acid is used in the metal organic frame works. Terephthalic acid is used primarily to make polyethylene terephthalate (PET) resins and fibers, polyester fibers, films, polyethylene terephthalate solid-state resins and polyethylene terephthalate engineering resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Terephthalsäure wird in organischen Metallrahmenwerken verwendet. Terephthalsäure wird hauptsächlich zur Herstellung von Polyethylenterephthalat-Harzen und -fasern (PET), Polyesterfasern, Folien, Polyethylenterephthalat-Festkörperharzen und Polyethylenterephthalat-Technikharzen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0,017 g/l bei 25 °C)
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es sollte in geschmolzener Form gelagert und verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-21-0
Summenformel C8H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 166.132
MDL-Nummer MFCD00002558
InChI-Schlüssel KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
PubChem CID 7489
ChEBI CHEBI:15702
IUPAC-Name Terephthalsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terephthalic acid
Schmelzpunkt 402°C (sublimation)
Dichte 1.51
Flammpunkt 260°C (500°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 1909333
Merck Index 14,9162
Löslichkeitsinformationen slightly soluble in water (0,017g/L at 25°C)
Formelmasse 166.13
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
Terephthalsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >