Learn More
Terbium(III)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
It is used as a reagent & chemical intermediates. It is a raw material used in synthesis of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Chemischer Name oder Material | Terbium(III) trifluoromethanesulfonate |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 606.12 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q11I003 | Analysenzertifikat | 22/04/2022 | 040312.09,040312.04 |
B02Y029 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040312.09,040312.04 |
J01U044 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040312.09,040312.04 |
N24H020 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 040312.09,040312.04 |
G15H10 | Analysenzertifikat | 29/11/2021 | 040312.09,040312.04 |
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.