Learn More
Terbium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11332548
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Terbium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332548
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11332548
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014596.04
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13842-67-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13842-67-6
MDL-Nummer MFCD00149872
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) sulfate octahydrate
Schmelzpunkt 360°C (in -8H2O)
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 750.19 (606.05 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Name des Produkts
Terbium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >