Learn More
Terbium(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.995 % (Metallbasis)
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Terbium (III) sulfate octahydrate |
Schmelzpunkt | 360°C (in -8H2O) |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 2 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Formelmasse | 750.19 (606.05 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.995% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Terbium(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.995 % (Metallbasis) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur