Learn More
Terbium(III)-Nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11306878
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Terbium(III)-Nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306878
10 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11306878
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013593.09
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10043-27-3 | N3O9Tb | 344.94 g/mol
Terbium(III) nitrate hydrate is used in ceramics, glass, phosphors, lasers, and also is the important dopant for fibre amplifiers. It is also used in alloys and in the production of electronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-27-3
Summenformel N3O9Tb
Molekulargewicht (g/mol) 344.94
MDL-Nummer MFCD00011257
InChI-Schlüssel YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Terbium(3+)-Trinitrat
SMILES [Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) nitrate hydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,9157
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 344.94 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP11L013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number013593.18,013593.09,013593.04
ChargennummerP11L027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number013593.18,013593.09,013593.04
Chargennummer10250186 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number013593.18,013593.09,013593.04
ChargennummerM12C002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013593.18,013593.09,013593.04
ChargennummerT16A001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013593.18,013593.09,013593.04
Name des Produkts
Terbium(III)-Nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >