Learn More
Terbium(III)-Nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Terbium(III) Nitrathydrat, H2N3O10Tb, CAS-Nummer 94219-56-4, Terbium 3+ Hydrat Trinitrat, 3no3.tb.h2o, 25 g, 99,9 % (REO), Gefahrenklasse:5,1; Verpackungsgruppe:III, 233-138-7, 344,94 (wasserfrei), H272-H315-H319-H335
92.00 CHF - 385.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 94219-56-4 |
---|---|
Summenformel | N3O9Tb |
Molekulargewicht (g/mol) | 344.94 |
MDL-Nummer | MFCD00011257 |
InChI-Schlüssel | YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3no3.tb.h2o, terbium 3+ hydrate trinitrate |
PubChem CID | 91886285 |
IUPAC-Name | terbium(3+) trinitrate |
SMILES | [Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11374879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
074103.06 |
5 g |
92.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11364879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
074103.14 |
25 g |
385.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Terbium(III) nitrate hexahydrate forms a microporous material, which is used for sensor applications due to its luminescent properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
94219-56-4 | |
344.94 | |
YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N | |
91886285 | |
[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
N3O9Tb | |
MFCD00011257 | |
3no3.tb.h2o, terbium 3+ hydrate trinitrate | |
terbium(3+) trinitrate |
Spezifikation
Terbium(III) nitrate hydrate | |
Nasse kristalline Aggregate, verpackt unter Argon | |
N3O9Tb | |
3no3.tb.h2o, terbium 3+ hydrate trinitrate | |
YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N | |
terbium(3+) trinitrate | |
91886285 |
94219-56-4 | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011257 | |
Soluble in water. | |
[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
344.94 | |
344.94 (Anhydrous) |
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:5,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-138-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QV1800000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen