Learn More
Terbium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
58.61 CHF - 543.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13708-63-9
Summenformel F3Tb
Molekulargewicht (g/mol) 215.92
MDL-Nummer MFCD00049572
InChI-Schlüssel LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name terbium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tb+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11326258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011213.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11346258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011213.06
5 g
149.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11336258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011213.14
25 g
543.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Terbium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals