Learn More
Terbium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10042-88-3
111.00 CHF - 635.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10042-88-3 |
---|---|
Summenformel | Cl3Tb |
Molekulargewicht (g/mol) | 265.28 |
MDL-Nummer | MFCD00011258 |
InChI-Schlüssel | GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | trichloroterbium |
SMILES | Cl[Tb](Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11328697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035798.03 |
1 g |
111.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11318697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035798.09 |
10 g |
635.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Terbium(III) chloride is used generally where Tb3+ ions can be used to check for the presence of microbes. Terbium chloride is applied to the test area, which is then illuminated with UV light. Within minutes, any live endospores present will glow green.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
10042-88-3 | |
265.28 | |
GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K | |
Cl[Tb](Cl)Cl |
Cl3Tb | |
MFCD00011258 | |
trichloroterbium |
Spezifikation
Terbium(III) chloride | |
Ultra dry | |
Pulver | |
Cl3Tb | |
14,9157 | |
GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K | |
trichloroterbium | |
265.29 | |
Geruchsneutral | |
Hygroskopisch |
588°C | |
10042-88-3 | |
(REO) | |
MFCD00011258 | |
It is soluble in water. | |
Cl[Tb](Cl)Cl | |
265.28 | |
99.99% | |
Ampulle |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-132-4
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen