Learn More
Terbium(III)-chlorid-Hexahydrat, REacton™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373.37 g/mol
132.00 CHF - 469.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13798-24-8 |
---|---|
Summenformel | Cl3H12O6Tb |
Molekulargewicht (g/mol) | 373.37 |
MDL-Nummer | MFCD00149870 |
InChI-Schlüssel | ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | terbium(3+) hexahydrate trichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11450800
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044472.06 |
5 g |
132.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11460800
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044472.14 |
25 g |
469.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Terbium(III) chloride hexahydrate is a water soluble source used for the preparation of metallic terbium, which is used in electronic devices and an additive for special alloy namely Terfenol-D. It is used in the preparation of complexes, which are used in the spectrofluorimetric determination of various chemicals in pharmaceutical formulations. Further, it finds use in the preparation of terbium nanotubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13798-24-8 | |
373.37 | |
ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3] |
Cl3H12O6Tb | |
MFCD00149870 | |
terbium(3+) hexahydrate trichloride |
Spezifikation
Terbium (III) chloride hexahydrate | |
Kristallin | |
Cl3H12O6Tb | |
14,9157 | |
ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K | |
terbium(3+) hexahydrate trichloride | |
373.38 (265.29 Anhydrous) | |
Reacton™ |
13798-24-8 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00149870 | |
Very soluble in water. | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3] | |
373.37 | |
99.999% | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
GHS P Statement
P280-P305+P351+P338-P362-P321-P332+P313-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
Specific treatment (see label).
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 233-132-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen