Learn More
Terbium(III)-chlorid-Hexahydrad, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10742115
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Terbium(III)-chlorid-Hexahydrad, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742115 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10742115
Marke: Thermo Scientific Acros 199610250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13798-24-8
Summenformel Cl3H12O6Tb
Molekulargewicht (g/mol) 373.37
MDL-Nummer MFCD00149870
InChI-Schlüssel ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name terbium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) chloride hexahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Strukturformel TbCl3·6H2O
Merck Index 14, 9157
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol
Formelmasse 373.38
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number199610250,199610050
ChargennummerA0445664 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog Number199610250,199610050
ChargennummerA0436146 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2021 Catalog Number199610250,199610050
ChargennummerA0425980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2021 Catalog Number199610250,199610050
ChargennummerA0391138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2020 Catalog Number199610250,199610050
Name des Produkts
Terbium(III)-chlorid-Hexahydrad, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >