Learn More
Terbium(III)-bromid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368208
Zum Warenkorb hinzufügen
Terbium(III)-bromid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368208
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11368208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039425.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14456-47-4 | Br3Tb | 398.637 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14456-47-4
Summenformel Br3Tb
Molekulargewicht (g/mol) 398.637
MDL-Nummer MFCD00049571
InChI-Schlüssel AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K
Synonym terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 84452
IUPAC-Name Terbium(3+); Tribromid
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 1490°C
Chemischer Name oder Material Terbium(III) bromide
Schmelzpunkt 827°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 398.65
Reinheit (%) 99.99%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR05L063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number039425.03,039425.06
ChargennummerM30K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog Number039425.03,039425.06
ChargennummerX11J042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number039425.03,039425.06
ChargennummerF15U041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039425.03,039425.06
ChargennummerL11L31 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number039425.03,039425.06
Name des Produkts
Terbium(III)-bromid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >