Learn More
Terbium(III)-Bromidhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11362268
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Terbium(III)-Bromidhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362268
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11362268
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013173.09
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00049571
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) bromide hydrate
Schmelzpunkt 170°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 398.65 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ27K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number013173.18,013173.09
ChargennummerY20B001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog Number013173.18,013173.09
ChargennummerX19B014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013173.18,013173.09
ChargennummerY20B001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013173.18,013173.09
ChargennummerW18B049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number013173.18,013173.09
Name des Produkts
Terbium(III)-Bromidhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >