Learn More
Terbium(III)-Acetathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
CAS: 100587-92-6 | C6H9O6Tb | 336.06 g/mol
148.52 CHF - 563.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 100587-92-6 |
---|---|
Summenformel | C6H9O6Tb |
Molekulargewicht (g/mol) | 336.06 |
MDL-Nummer | MFCD00149233 |
InChI-Schlüssel | JQBILSNVGUAPMM-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | terbium(3+) triacetate |
SMILES | [Tb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11312558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014600.09 |
10 g |
148.52 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11302558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014600.18 |
50 g |
563.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Terbium Acetate has important role as an activator for green phosphors used in color TV tubes. Meanwhile Terbium Acetate is also used in special lasers and as a dopant in solid-state devices. Terbium is also used in alloys and in the production of electronic devices. As a component of Terfenol-D, Terbium is of use in actuators, in naval sonar systems, sensors, in the SoundBugdevice (its first commercial application), and other magnetomechanical devices. It is also used in alloys and in the production of electronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
100587-92-6 | |
336.06 | |
JQBILSNVGUAPMM-UHFFFAOYSA-K | |
[Tb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C6H9O6Tb | |
MFCD00149233 | |
terbium(3+) triacetate |
Spezifikation
Terbium(III) acetate hydrate | |
Kristalline Aggregate | |
C6H9O6Tb | |
Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids | |
[Tb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
336.06 | |
Hygroskopisch |
100587-92-6 | |
99.9% (REO) | |
MFCD00149233 | |
JQBILSNVGUAPMM-UHFFFAOYSA-K | |
terbium(3+) triacetate | |
336.08 (anhydrous) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 247-065-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern