Learn More
Terbium(III)-2,4-pentandionat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14284-95-8 | C15H21O6Tb | 456.25 g/mol
95.75 CHF - 349.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 14284-95-8
Summenformel C15H21O6Tb
Molekulargewicht (g/mol) 456.25
MDL-Nummer MFCD00013503
InChI-Schlüssel MAPWZFZLNRMAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym terbium iii acetylacetonate, terbium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 129878174
IUPAC-Name (Z)-4-Hydroxypent-3-en-2-on; Terbium
SMILES [Tb+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11369217
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040032.04
2 g
95.75 CHF
2 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11379217
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040032.09
10 g
349.00 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Terbium(III) 2,4-pentanedionate is used as an active pharmaceutical ingredient. It is also used as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 238-195-1
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Terbium(III)-2,4-pentandionat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals