Learn More
Terbiumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, (REO), 0.999, Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. 0.52 g/25 x 25 mm
247.00 CHF - 846.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-27-9
Summenformel Tb
Molekulargewicht (g/mol) 158.93
MDL-Nummer MFCD00011256
InChI-Schlüssel GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
IUPAC-Name Terbium
SMILES [Tb]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11321799
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012430.FF
25 x 25 mm
247.00 CHF
25 Millimeter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11460280
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012430.FI
50 x 50 mm
846.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
H228-H260; Brennbarer Feststoff.In Berührung mit Wasser entstehen brennbare Gase, die sich spontan entzünden können.
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-137-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Terbiumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, (REO), 0.999, Thermo Scientific Chemicals