Learn More
TER-119 Rat, FITC, Clone: TER-119, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
82.05 CHF - 275.00 CHF
Spezifikation
Antigen | TER-119 |
---|---|
Klon | TER-119 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15982438
|
EnquireBio
QAB76-F-25ug |
25 μg |
82.05 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972438
|
EnquireBio
QAB76-F-100ug |
100 μg |
143.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15992438
|
EnquireBio
QAB76-F-500ug |
500 μg |
275.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
TER-119 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
Ly76 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
TER-119 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
104231 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |