Learn More
TER-119 Rat, FITC, Clone: TER-119, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB76-F-100ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972438
  • 143.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
TER-119
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
TER-119
FITC
Ly76
Protein A/G Purified
RUO
104231
IgG2b κ