Learn More
Tenuazonsäure-(acetyl-13C2)-Lösung, Honeywell Fluka™
50 μg/ml in Acetonitril, analytischer Standard, Referenzmaterial
Marke: Honeywell Fluka R1323-2ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Glasflasche | |
0.78 g/cm3 | |
Flüssig | |
MYKOTOXINE | |
Analysenstandard |
75-05-8, 1486471-66-2 | |
6 °C | |
82 °C | |
2 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenuazonsäure-(acetyl-13C2)-Lösung, Honeywell Fluka™ > 2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur