Learn More
Tenofovir-disoproxil Fumarat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15678725
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Tenofovir-disoproxil Fumarat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15678725
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15678725
Marke: Thermo Scientific Acros 461250050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202138-50-9
Summenformel C19H30N5O10P·C4H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 635.51
InChI-Schlüssel VCMJCVGFSROFHV-WZGZYPNHSA-N
Synonym tenofovir disoproxil fumarate, viread, tenofovir df, unii-ott9j7900i, tenofovir disoproxil fumarate usan, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine fumarate, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine, fumarate, r-5-2-6-amino-9h-purin-9-yl-1-methylethoxy methyl-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid, bis 1-methylethyl ester, 5-oxide, e-2-butenedioate 1:1, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine fumarate 1:1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6398764
ChEBI CHEBI:63718
IUPAC-Name [[(2R)-1-(6-Aminopurin-9-yl)Propan-2-yl]Oxymethyl-(Propan-2-yloxycarbonyloxymethoxy)Phosphoryl]Oxymethylpropan-2-ylcarbonat;(E)-But-2-EnodionsäureMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(COC(C)CN1C=NC2=C1N=CN=C2N)OCOC(=O)OC(C)C.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tenofovir disoproxil fumarate
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >10 mg/mL.
Formelmasse 635.51
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0451984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number461250250,461250050,461250010
ChargennummerA0374687 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number461250250,461250050,461250010
ChargennummerA0448232 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2022 Catalog Number461250250,461250050,461250010
ChargennummerA0445553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2022 Catalog Number461250250,461250050,461250010
ChargennummerA0444631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2022 Catalog Number461250250,461250050,461250010
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Tenofovir-disoproxil Fumarat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >