Learn More
Tocris Bioscience™ Tenofovir
Reverse transcriptase inhibitor
167.00 CHF - 571.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | 99% |
---|---|
Summenformel | (R)-[[2-(6-Amino-9 H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid |
CAS | 147127-20-6 |
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
Gen-Alias | PMPA, (R)-9-(2-Phosphonoylmethoxypropyl)adenine |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18034322
|
Tocris Bioscience™
3666/50 |
50 mg |
571.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18065612
|
Tocris Bioscience™
3666/10 |
10 mg |
167.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Selectively inhibits HIV reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase). Prevents cytotoxicity in SIV-infected C-8166 cells in vitro (IC50 = 1.5 μM). Antiviral agent.Spezifikation
99% | |
147127-20-6 | |
PMPA, (R)-9-(2-Phosphonoylmethoxypropyl)adenine | |
M.W. (Observed): 287.21 |
(R)-[[2-(6-Amino-9 H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid | |
-20 °C | |
Tenofovir | |
Tenofovir |
Nur für Forschungszwecke