Learn More
Tocris Bioscience™ Tenofovir
Reverse transcriptase inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 3666/50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18034322
  • 571.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Tenofovir is a selectively inhibits HIV reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase). Prevents cytotoxicity in SIV-infected C-8166 cells in vitro (IC50 = 1.5 μM). Antiviral agent.
Spezifikation
Spezifikation
99%
147127-20-6
PMPA, (R)-9-(2-Phosphonoylmethoxypropyl)adenine
Tenofovir
Tenofovir
(R)-[[2-(6-Amino-9 H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid
-20 °C
50 mg
M.W. (Observed): 287.21
Nur für Forschungszwecke