Learn More
Applied Biosystems™ TEMPUS™ Blut-RNA-Röhrchen
Stabilisieren Sie RNA und lysieren Sie Vollblutzellen in einem Schritt
Marke:  Applied Biosystems™ 4342792
508.02 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12063745
  • 762.00 CHF / 50 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Tempus Blood RNA-Röhrchen dienen zur Stabilisierung und Isolierung von Gesamt-RNA aus Vollblut für die Genexpressionsanalyse. Vorteile von Tempus Blood RNA-Röhrchen:
• Lysieren Sie Vollblutzellen und stabilisieren Sie die RNA in einem Schritt: keine RBC-Lyse oder Proteinase-K-Behandlungen erforderlich
• Globale Genexpressionsprofile bleiben bis zu fünf Tage bei Raumtemperatur erhalten; mehr als sieben Tage bei 4 °C
Funktionsweise
Jedes Tempus Blood RNA-Röhrchen enthält 6 ml Stabilisierungsreagenz. Wenn das Blut (3 ml) in das Röhrchen entnommen und mit diesem Reagenz gemischt wird, tritt fast sofort die Lyse ein. Das Stabilisierungsreagenz inaktiviert zelluläre RNasen und fällt selektiv RNA aus; genomische DNA (gDNA) und Proteine verbleiben in Lösung. Das in das Tempus Blood RNA-Röhrchen entnommene Blut ist bis zu fünf Tage bei Raumtemperatur oder mindestens sieben Tage bei 4 °C stabil.
Zubehör
Die Verwendung der Tempus Blood RNA-Röhrchen mit dem Tempus Spin-RNA Isolierungskit (Bestell- Nr. 4380204) erzielt höhere Stabilität der RNAs und eine höhere RNA-Ausbeute.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht verwendete Röhrchen bei Raumtemperatur lagern.
Vollblut
Raumtemperatur
Blood RNA-Röhrchen
50 Röhrchen
3 mL of Whole Blood
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA2309369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number4342792
ChargennummerA2401365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4342792
ChargennummerA240438P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4342792
ChargennummerA24063BV Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4342792
ChargennummerA24063BT Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4342792
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TEMPUS™ Blut-RNA-Röhrchen > 50 Röhrchen