Learn More
TFA Dostmann THERMOHYGROMETER SENDENEINHEIT
Transmitter for TFA wireless thermo-hygrometers and weather stations.
Marke: TFA Dostmann 30.3228.02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Transmitter for TFA wireless thermo-hygrometers and weather stations: 30.3054, 30.3056, 30.3062
- For wireless transmission of the outdoor temperature
- With temperature display
- Range: 100 m in open field
- Adjustable for channel 1-8
- Also for temperature monitoring in remote rooms
Spezifikation
Temperature/Humidity Transmitter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TFA Dostmann THERMOHYGROMETER SENDENEINHEIT > Temperature Transmitter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur