Learn More
TFA Dostmann THERMOHYGROMETER SENDENEINHEIT
Temperature transmitter for TFA wireless thermo-hygrometers and weather stations.
Marke:  TFA Dostmann 30.3147.IT
Artikelnummer. 15321852
  • 15.25 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Transmitter for TFA wireless thermo-hygrometers and weather stations: 30.3009, 30.3016, 30.3018, 30.3022, 30.3030, 30.3032, 30.3037, 35.1026, 35.1044, 35.1048, 35.1064, 35.1068, 35.1076, 35.1084, 35.1089, 35.1115, 35.1117, 35.1125, 98.1006
  • For wireless transmission of the outdoor temperature
  • Also for temperature monitoring in remote rooms
  • Range: 100 m in open field
Spezifikation
Spezifikation
Temperature/Humidity Transmitter
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
TFA Dostmann THERMOHYGROMETER SENDENEINHEIT > Temperature Transmitter