Learn More
TFA Dostmann THERMOHYGROMETER SENDENEINHEIT
Temperature transmitter for TFA wireless thermo-hygrometers and weather stations.
Marke:  TFA Dostmann 30.3181.IT
Artikelnummer. 12636967
  • 21.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Transmitter for TFA wireless thermo-hygrometers and weather stations: 30.3039, 30.3053, 30.3060
  • For wireless transmission of the outdoor temperature
  • With temperature display
  • With additional cable sensor
  • Update: every 4 seconds
  • Range: 100 m in open field
  • Also for temperature monitoring in remote rooms
Spezifikation
Spezifikation
Temperature/Humidity Transmitter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TFA Dostmann THERMOHYGROMETER SENDENEINHEIT > Temperature Transmitter