Learn More
BINDER™ Pt 100 Temperatursensor
Temperaturfühler Pt 100 - zusätzlicher flexibler Pt 100 im Innenraum, mit externem Anschluss inkl. LEMO-Stecker (3-polig)
Marke: BINDER™ 8012-0115
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zusätzlicher flexibler Pt 100, innen, mit externem Anschluss inkl. LEMO-Steckverbinder (3-polig)
Bestellinformation
Enthält
Spezifikation
PT 100 Temperatursensor – zusätzlicher flexibler Pt 100, innen, mit externem Anschluss inkl. LEMO-Anschluss (3-polig) | |
BINDER Kammern BD 23, BD 400 | |
Temperatursensor | |
LEMO-Steckverbinder (3-polig) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Pt 100 Temperatursensor > Enthält: LEMO-Steckverbinder (3-polig)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur