Learn More
Horst™ Leistungsregler für Temperaturregelung
Marke:  Horst™ 041001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10057051
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Elektronische Triac-Stromsteuerung
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Horst™ Leistungsregler für Temperaturregelung > Model: HLE 10; continuous adjustment, 0 to 100%, of resistive loads up to 2300w