Beschreibung
- Besondere Vorteile
- Der dünne, anatomisch geformte Handschuh sorgt für Fingerfertigkeit
- Geeignet für Langzeitnutzung: Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Silikonfrei, um Spuren und Schäden auf Metallblechen und Glas vor dem Lackieren zu verhindern
- Erhältlich in Automatenverpackungen
- Besondere Merkmale
- Noppenprägung für bessere Isolierung und besseren Halt
- Anwendungen
- Keramik- und Kunststoffindustrie
- Handhabung von Verbundwerkstoffen nach der Wärmeverarbeitung
- Andere Branchen
- Handhabung von Formen in der Keramikindustrie
- Handhabung von heißem Stahl nach dem Schweißen
- Handhabung heißer Rohrleitungen
- Baubranche (Heizungstechniker/Klempner)
- Wartung von Rohren und Heizgeräten
- Keramik- und Kunststoffindustrie
Spezifikation
Spezifikation
Anwendungen | Industriell |
Farbe | Gelb, Schwarz |
Material | Nitril |
Größe | 7 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Handhabung von Verbundwerkstoffen nach der Wärmeverarbeitung |
Grip Design | Noppen |
Auskleidung | Nahtlose Textilunterstützung |
Menge | 50/Karton |
Beständig gegen | Abrieb |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
CE_17668526_FR.pdf
DateigrößeVersion: 308.2 kB
CE_17668526_US.pdf
DateigrößeVersion: 1.5 MB
CE_17668526_HO.pdf
DateigrößeVersion: 308.3 kB
CE_17668526_PL.pdf
DateigrößeVersion: 319.5 kB
CE_17668526_RO.pdf
DateigrößeVersion: 315.6 kB
CE_17668526_ES.pdf
DateigrößeVersion: 323.7 kB
CE_17668526_DE.pdf
DateigrößeVersion: 309.5 kB
CE_17668526_SL.pdf
DateigrößeVersion: 303.4 kB
CE_17668526_IT.pdf
DateigrößeVersion: 307.5 kB
CE_17668526_EN.pdf
DateigrößeVersion: 307.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MAPA™ TempDex 710 Nitrile Glove >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur