Learn More
MAPA™ Temp-Tec™ NL-56 chemisch beständige Handschuhe mit thermischer Dämmung
Die schwerere Allzweck-Konstruktion bietet chemische Beständigkeit gegen Säuren und aliphatische Lösungsmittel. Das Doppelstrick-Baumwollfutter schützt die Hände bei Anwendungen mit hohen Temperaturen.
Marke:  MAPA™ 40211-31
48.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27322" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11790209
  • 51.17 CHF / 1 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schutz vor extremen Temperaturen
  • Die schwerere Allzweck-Konstruktion bietet chemische Beständigkeit gegen Säuren und aliphatische Lösungsmittel
  • Ein Doppelstrick-Baumwollfutter schützt die Hände bei Anwendungen mit hohen Temperaturen
  • Eine Neoprenbeschichtung mit aufgerauter Oberfläche verbessert die Griffigkeit bei nassen oder rutschigen Gegenständen
  • Verlängerte 14 Zoll-Stulpe für zusätzlichen Armschutz
  • FDA-Zulassung, Standard 21 CFR
Compliance
Entspricht 21 CFR, 170-199.
Spezifikation
Spezifikation
FDA 21 CFR 170-199
Schwarz, Blau
9
2212
Kesselraumarbeiten, chemische Behandlung, Handhabung von heißen Rohren, Dampfreinigung und Polymerextrusion
Doppelstrick-Baumwolle
15
35,6 cm
Neopren
Teilweise texturiert
300 °F
ACJKL
Stulpe
Temp-Tec™ NL-56
14 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MAPA™ Temp-Tec™ NL-56 chemisch beständige Handschuhe mit thermischer Dämmung > Länge: 14 Zoll (35.6 cm); Größe: 9