Learn More
Thermo Scientific Chemicals Temozolomide
Artikelnummer. 30117517
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85622-93-1
Summenformel C6H6N6O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Temozolomide
Menge 1 g
Formelmasse 194.15
InChI-Schlüssel BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1N=NC2=C(N=CN2C1=O)C(N)=O
IUPAC-Name 3-methyl-4-oxo-3H,4H-imidazo[4,3-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol) 194.15
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Temozolomide >