Learn More
Tellurschrot, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tellurium |
Farbe | Silberfarben bis weiß |
Physikalische Form | Schrot, 2 bis 5 mm (0.08 bis 0.20 Zoll) Durchmesser |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9999% (Metals basis) |
Geruch | Geruchsneutral |
Aussehen | Silvery-white shot |
Name des Produkts
Tellurschrot, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur