Learn More
Tellurstück, typischerweise 12 mm (0.47 in.), 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11396847
Zum Warenkorb hinzufügen
Tellurstück, typischerweise 12 mm (0.47 in.), 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396847
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11396847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010758.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-80-9
Summenformel Te
Molekulargewicht (g/mol) 127.60
MDL-Nummer MFCD00134062
InChI-Schlüssel PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC-Name Tellur
SMILES [Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tellurium lump
Namenshinweis Typically 12mm (0.47 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 250 g
Reinheit (%) 99.9999%
Geruch Geruchsneutral
Form Klumpen
Name des Produkts
Tellurstück, typischerweise 12 mm (0.47 in.), 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >