Learn More
Tellur(IV)-oxid, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11367057
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tellur(IV)-oxid, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11367057
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11367057
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010882.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7446-07-3 | O2Te | 159.60 g/mol
It is also used in devices which can convert light into sound (acousto-optic material). Glasses made of tellurium oxide have high refractive indices and transmit into mid-IR region. It is used to make glasses with special properties. It is useful in optical waveguides and optical fiber amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-07-3
Summenformel O2Te
Molekulargewicht (g/mol) 159.60
MDL-Nummer MFCD00011263
InChI-Schlüssel LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglqMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62638
SMILES O=[Te]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tellurium(IV) Oxide
Schmelzpunkt 733°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9995%, metal basis
Löslichkeitsinformationen Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water.
IUPAC-Name Tellurdioxid
Formelmasse 159.6
Dichte 5.8
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX03K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number010882.14,010882.36,010882.22
ChargennummerU12F005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number010882.14,010882.36,010882.22
ChargennummerT17F029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number010882.14,010882.36,010882.22
ChargennummerQ07I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/04/2022 Catalog Number010882.14,010882.36,010882.22
ChargennummerM04I017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010882.14,010882.36,010882.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Tellur(IV)-oxid, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >