Learn More
Tellur(IV)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7446-07-3 | O2Se | 110.97 g/mol
113.00 CHF - 370.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7446-07-3 |
---|---|
Summenformel | O2Se |
Molekulargewicht (g/mol) | 110.97 |
MDL-Nummer | MFCD00003562 |
InChI-Schlüssel | JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 |
PubChem CID | 24007 |
IUPAC-Name | Selendioxid |
SMILES | O=[Se]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10042910
|
Thermo Scientific Acros
222590500 |
50 g | Glasflasche |
113.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10793411
|
Thermo Scientific Acros
222592500 |
250 g | Glasflasche |
370.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7446-07-3 | |
110.97 | |
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N | |
24007 | |
O=[Se]=O |
O2Se | |
MFCD00003562 | |
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 | |
Selendioxid |
Spezifikation
1245°C | |
733°C | |
7446-07-3 | |
Pulver | |
O2Se | |
MFCD00003562 | |
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 | |
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N | |
Selendioxid | |
24007 | |
≥99% |
Tellurium(IV) oxide | |
99+% | |
Weiß bis gelb | |
99+% | |
TeO2 | |
15, 9265 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and alkalies,slightly soluble in diluted acids | |
O=[Se]=O | |
110.97 | |
159.6 | |
5.67g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann die Fruchtbarkeit oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei Hautreizung:
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-193-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WY2675000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tellurium(IV) oxide