Learn More
Tellur(IV)-oxid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7446-07-3 | O2Te | 159.60 g/mol
106.00 CHF - 305.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7446-07-3 |
---|---|
Summenformel | O2Te |
Molekulargewicht (g/mol) | 159.60 |
MDL-Nummer | MFCD00011263 |
InChI-Schlüssel | LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglqMehr anzeigen |
PubChem CID | 62638 |
IUPAC-Name | (Oo-λ⁴-tellanyliden)oxidan |
SMILES | O=[Te]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11305049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087813.14 |
25 g |
106.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11315049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087813.22 |
100 g |
305.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Tellurium(IV) oxide is also used in devices which can convert light into sound (acousto-optic material). Glasses made of tellurium oxide have high refractive indices and transmit into mid-IR region. It is used to make glasses with special properties. It is useful in optical waveguides and optical fiber amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7446-07-3 | |
159.60 | |
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N | |
62638 | |
O=[Te]=O |
O2Te | |
MFCD00011263 | |
tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglqMehr anzeigen | |
(Oo-λ⁴-tellanyliden)oxidan |
Spezifikation
Tellurium(IV) oxide | |
7446-07-3 | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00011263 | |
Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water. | |
O=[Te]=O | |
159.60 | |
159.6 |
733°C | |
Pulver | |
O2Te | |
tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq | |
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N | |
(Oo-λ⁴-tellanyliden)oxidan | |
62638 | |
5.8 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P261-P271-P272-P280g-P281-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H317-H332-H360
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-193-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WY2675000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.