Learn More
Tellur(IV)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10026-07-0 | Cl4Te | 269.4 g/mol
130.00 CHF - 369.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10026-07-0 |
---|---|
Summenformel | Cl4Te |
Molekulargewicht (g/mol) | 269.4 |
MDL-Nummer | MFCD00011262 |
InChI-Schlüssel | SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tellurium tetrachloride, telluric chloride, tellurium chloride, tetrachlorotellurium, tellurium iv chloride, tellurium chloride tecl4 , t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride, t-4, telluricchloride, tecl4 |
PubChem CID | 61443 |
SMILES | Cl[Te](Cl)(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10702241
|
Thermo Scientific Acros
194740250 |
25 g | Glasflasche |
130.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10348620
|
Thermo Scientific Acros
194741000 |
100 g | Glasflasche |
369.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10026-07-0 | |
269.4 | |
SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N | |
61443 |
Cl4Te | |
MFCD00011262 | |
tellurium tetrachloride, telluric chloride, tellurium chloride, tetrachlorotellurium, tellurium iv chloride, tellurium chloride tecl4 , t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride, t-4, telluricchloride, tecl4 | |
Cl[Te](Cl)(Cl)Cl |
Spezifikation
380.0°C | |
224.0°C | |
10026-07-0 | |
Pulver | |
Cl4Te | |
MFCD00011262 | |
15, 9268 | |
Solubility in water: may decompose. Other solubilities: forming teo2 and hcl, soluble in absolute alcohol and toluene | |
Cl[Te](Cl)(Cl)Cl | |
61443 | |
99% | |
3.2600g/mL |
Tellurium(IV) chloride | |
99% | |
Weiß bis gelb | |
98.5% min. (ex Cl) (Argentometry) | |
TeCl4 | |
09,443; 10,377; 12,457; 16,316 | |
tellurium tetrachloride, telluric chloride, tellurium chloride, tetrachlorotellurium, tellurium iv chloride, tellurium chloride tecl4 , t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride, t-4, telluricchloride, tecl4 | |
SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N | |
269.4 | |
269.4 | |
3.26 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 233-055-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WY2635000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tellurium(IV) chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.